Imprimer
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520736-1G PC520736-5G
APOSPC520736-1GEA 361 EUR
APOSPC520736-1G APOSPC520736-5G
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16875638
Numéro CAS: 1211520-77-2