Imprimer
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520728-1G PC520728-5G
APOSPC520728-1GEA 396 EUR
APOSPC520728-1G APOSPC520728-5G
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 198 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658727
Numéro CAS: 1201675-01-5