Imprimer
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520723-500MG PC520723-5G PC520723-1G
APOSPC520723-500MGEA 114 EUR
APOSPC520723-500MG APOSPC520723-5G APOSPC520723-1G
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208.006 g/mol
Point d'ébullition: 35…40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16140196
Numéro CAS: 114468-04-1