Imprimer
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520720-10G PC520720-1G PC520720-5G
APOSPC520720-10GEA 975 EUR
APOSPC520720-10G APOSPC520720-1G APOSPC520720-5G
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester
Formule: C₉H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140192
Numéro CAS: 1018678-48-2