Imprimer
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520712-10G PC520712-1G PC520712-5G
APOSPC520712-10GEA 1040 EUR
APOSPC520712-10G APOSPC520712-1G APOSPC520712-5G
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene 95%
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698664
Numéro CAS: 1214333-17-1