Imprimer
4-n-Butylbenzotrifluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520709-10G PC520709-5G
APOSPC520709-10GEA 1120 EUR
APOSPC520709-10G APOSPC520709-5G
4-n-Butylbenzotrifluoride 95%
4-n-Butylbenzotrifluoride
Formule: C₁₁H₁₃F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14525528
Numéro CAS: 61342-04-9