Imprimer
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520706-10G PC520706-1G PC520706-5G
APOSPC520706-10GEA 1160 EUR
APOSPC520706-10G APOSPC520706-1G APOSPC520706-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene 95%
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14525560
Numéro CAS: 40788-04-3