Imprimer
1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520691-10G PC520691-1G PC520691-5G
APOSPC520691-10GEA 1630 EUR
APOSPC520691-10G APOSPC520691-1G APOSPC520691-5G
1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Formule: C₇H₅F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194315
Numéro CAS: 34888-08-9