Imprimer
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC520688-1G PC520688-500MG PC520688-5G
APOSPC520688-1GEA 396 EUR
APOSPC520688-1G APOSPC520688-500MG APOSPC520688-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 97%
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
Formule: C₇H₇F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12404951
Numéro CAS: 114468-03-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III