Imprimer
4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520687-1G PC520687-25G PC520687-5G
APOSPC520687-1GEA 199 EUR
APOSPC520687-1G APOSPC520687-25G APOSPC520687-5G
4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 95%
4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
Formule: C₇H₇F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12404950
Numéro CAS: 114490-29-8