Imprimer
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC520662-1G PC520662-5G
APOSPC520662-1GEA 21.9 EUR
APOSPC520662-1G APOSPC520662-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formule: C₆H₆FNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11656367
Numéro CAS: 870063-60-8