Imprimer
4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520657-25G PC520657-5G
APOSPC520657-25GEA 582 EUR
APOSPC520657-25G APOSPC520657-5G
4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃F₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100160
Numéro CAS: 1092349-75-1