Imprimer
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520656-1G PC520656-5G
APOSPC520656-1GEA 210 EUR
APOSPC520656-1G APOSPC520656-5G
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Formule: C₈H₅F₆N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226677
Numéro CAS: 1099597-76-8