Imprimer
1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520655-1G PC520655-5G
APOSPC520655-1GEA 136 EUR
APOSPC520655-1G APOSPC520655-5G
1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₆ClF₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845801
Numéro CAS: 1138444-94-6