Imprimer
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethanone, 1-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, 1-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC520654-1G PC520654-5G
APOSPC520654-1GEA 70.1 EUR
APOSPC520654-1G APOSPC520654-5G
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847339
Numéro CAS: 154259-25-3