Imprimer
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC520643-1G PC520643-25G PC520643-5G
APOSPC520643-1GEA 72.5 EUR
APOSPC520643-1G APOSPC520643-25G APOSPC520643-5G
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆ClF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226662
Numéro CAS: 93242-63-8