Imprimer
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520642-1G PC520642-500MG PC520642-5G
APOSPC520642-1GEA 315 EUR
APOSPC520642-1G APOSPC520642-500MG APOSPC520642-5G
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene 97%
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene
Formule: C₉H₉F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226603
Numéro CAS: 161361-16-6