Imprimer
Methyl-5-fluoropicolinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC520639-1G PC520639-5G
APOSPC520639-1GEA 37.7 EUR
APOSPC520639-1G APOSPC520639-5G
Methyl-5-fluoropicolinate 98%
Methyl-5-fluoropicolinate
Formule: C₇H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845630
Numéro CAS: 107504-07-4