Imprimer
3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520637-10G PC520637-1G PC520637-5G
APOSPC520637-10GEA 1620 EUR
APOSPC520637-10G APOSPC520637-1G APOSPC520637-5G
3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine 97%
3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine
Formule: C₈H₉F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226592
Numéro CAS: 1186194-56-8