Imprimer
1-Chloro-2-fluoro-3,4-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520632-1G PC520632-5G
APOSPC520632-1GEA 222 EUR
APOSPC520632-1G APOSPC520632-5G
1-Chloro-2-fluoro-3,4-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-3,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₂ClF₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226663
Numéro CAS: 1099597-43-9