Imprimer
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520630-1G PC520630-5G
APOSPC520630-1GEA 176 EUR
APOSPC520630-1G APOSPC520630-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₆F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226715
Numéro CAS: 1022980-26-2