Imprimer
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520629-10G PC520629-1G PC520629-5G
APOSPC520629-10GEA 919 EUR
APOSPC520629-10G APOSPC520629-1G APOSPC520629-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₆F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226548
Numéro CAS: 50562-22-6