Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520623-1G PC520623-5G
APOSPC520623-1GEA 206 EUR
APOSPC520623-1G APOSPC520623-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₅ClF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226667
Numéro CAS: 1099597-48-4