Imprimer
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC520622-1G PC520622-5G
APOSPC520622-1GEA 164 EUR
APOSPC520622-1G APOSPC520622-5G
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226536
Numéro CAS: 1186194-75-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III