Imprimer
3,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC520614-10G PC520614-5G
APOSPC520614-10GEA 558 EUR
APOSPC520614-10G APOSPC520614-5G
3,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226518
Numéro CAS: 7655-72-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III