Imprimer
2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520613-10G PC520613-1G PC520613-5G
APOSPC520613-10GEA 1160 EUR
APOSPC520613-10G APOSPC520613-1G APOSPC520613-5G
2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226678
Numéro CAS: 1099597-74-6