Imprimer
4-Ethylbenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520611-10G PC520611-1G PC520611-5G
APOSPC520611-10GEA 0 EUR
APOSPC520611-10G APOSPC520611-1G APOSPC520611-5G
4-Ethylbenzotrifluoride 97%
4-Ethylbenzotrifluoride
Formule: C₉H₉F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100540
Numéro CAS: 27190-69-8