Imprimer
2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-4-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC520610-10G PC520610-1G PC520610-5G
APOSPC520610-10GEA 861 EUR
APOSPC520610-10G APOSPC520610-1G APOSPC520610-5G
2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226554
Numéro CAS: 121793-12-2