Imprimer
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-ol
PC520606-10G PC520606-1G PC520606-5G
APOSPC520606-10GEA 1400 EUR
APOSPC520606-10G APOSPC520606-1G APOSPC520606-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
MW: 163.1 g/mol
Point de fusion: 159…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697687
Numéro CAS: 186593-14-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III