Imprimer
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC520600-250MG PC520600-500MG
APOSPC520600-250MGEA 280 EUR
APOSPC520600-250MG APOSPC520600-500MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696245
Numéro CAS: 944900-39-4