Imprimer
Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
PC520596-1G PC520596-5G
APOSPC520596-1GEA 129 EUR
APOSPC520596-1G APOSPC520596-5G
Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699116
Numéro CAS: 1040683-08-6