Imprimer
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC520593-1G PC520593-5G
APOSPC520593-1GEA 161 EUR
APOSPC520593-1G APOSPC520593-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂F₅N
Point d'ébullition: 139…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699122
Numéro CAS: 1099597-92-8
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III