Imprimer
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520587-10G PC520587-5G
APOSPC520587-10GEA 535 EUR
APOSPC520587-10G APOSPC520587-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Formule: C₈H₆BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907950
Numéro CAS: 853771-88-7