Imprimer
2-Chloro-3-amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC520583-10G PC520583-1G PC520583-5G
APOSPC520583-10GEA 1130 EUR
APOSPC520583-10G APOSPC520583-1G APOSPC520583-5G
2-Chloro-3-amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863900
Numéro CAS: 166770-70-3