Imprimer
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC520582-10G PC520582-5G
APOSPC520582-10GEA 1230 EUR
APOSPC520582-10G APOSPC520582-5G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl
Formule: C₁₄H₈F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836618
Numéro CAS: 567-15-7