Imprimer
2,4-Difluororésorcinol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520578-1G PC520578-500MG PC520578-5G
APOSPC520578-1GEA 203 EUR
APOSPC520578-1G APOSPC520578-500MG APOSPC520578-5G
2,4-Difluororésorcinol 97%
2,4-Difluororésorcinol
Formule: C₆H₄F₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 195136-71-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III