Imprimer
5-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520576-10G PC520576-1G PC520576-5G
APOSPC520576-10GEA 1040 EUR
APOSPC520576-10G APOSPC520576-1G APOSPC520576-5G
5-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
5-Chloro-2-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆ClF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037961
Numéro CAS: 1839-92-5