Imprimer
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520572-1G PC520572-5G
APOSPC520572-1GEA 118 EUR
APOSPC520572-1G APOSPC520572-5G
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile 95%
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741474
Numéro CAS: 186405-37-8