Imprimer
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520567-1G PC520567-250MG
APOSPC520567-1GEA 408 EUR
APOSPC520567-1G APOSPC520567-250MG
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₄N₃
MW: 195.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08687525
Numéro CAS: 737000-87-2