Imprimer
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Amino-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
PC52054-1G PC52054-5G
APOSPC52054-1GEA 56.7 EUR
APOSPC52054-1G APOSPC52054-5G
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BFNO₂
MW: 237.08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11044430
Numéro CAS: 1003575-43-6