Imprimer
3-Methyl-2-nitrobenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520536-10G PC520536-25G PC520536-5G
APOSPC520536-10GEA 582 EUR
APOSPC520536-10G APOSPC520536-25G APOSPC520536-5G
3-Methyl-2-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Methyl-2-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 92891-23-1