Imprimer
2',6'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520530-1G PC520530-5G
APOSPC520530-1GEA 152 EUR
APOSPC520530-1G APOSPC520530-5G
2',6'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
2',6'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115921
Numéro CAS: 886498-84-6