Imprimer
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520529-1G PC520529-250MG
APOSPC520529-1GEA 373 EUR
APOSPC520529-1G APOSPC520529-250MG
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₄N₃
MW: 195.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038327
Numéro CAS: 675602-90-1