Imprimer
3-Chloro-α,α,α,2-tétrafluorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52043-1G PC52043-5G
APOSPC52043-1GEA 125 EUR
APOSPC52043-1G APOSPC52043-5G
3-Chloro-α,α,α,2-tétrafluorotoluène
3-Chloro-α,α,α,2-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃ClF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100532
Numéro CAS: 1099597-93-9