Imprimer
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5191-1G PC5191-100MG PC5191-250MG PC5191-500MG PC5191-2.5G PC5191-5G
APOSPC5191-1GEA 81.2 EUR
APOSPC5191-1G APOSPC5191-100MG APOSPC5191-250MG APOSPC5191-500MG APOSPC5191-2.5G APOSPC5191-5G
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄FIN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094276
Numéro CAS: 517920-73-9