Imprimer
Methyl trifluoropyruvate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, Methyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
PC5185E-25G PC5185E-5G
APOSPC5185E-25GEA 33.5 EUR
APOSPC5185E-25G APOSPC5185E-5G
Methyl trifluoropyruvate 95%
Methyl trifluoropyruvate
Formule: C₄H₃F₃O₃
Point d'ébullition: 84…86 °C
Densité: 1.529 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114936
Numéro CAS: 13089-11-7
ONU: 3272
ADR: 3,III