Imprimer
2,6-Difluoro-4-nitroaniline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5184-1G PC5184-5G PC5184-10G
APOSPC5184-1GEA 74.1 EUR
APOSPC5184-1G APOSPC5184-5G APOSPC5184-10G
2,6-Difluoro-4-nitroaniline 95+%
2,6-Difluoro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094274
Numéro CAS: 23156-27-6