Imprimer
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5173-25G PC5173-5G
APOSPC5173-25GEA 157 EUR
APOSPC5173-25G APOSPC5173-5G
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O
Point d'ébullition: 89…91 °C/4mmHg
Densité: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021868
Numéro CAS: 454-91-1