Imprimer
4-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
PC5172-100G PC5172-250G PC5172-500G
APOSPC5172-100GEA 0 EUR
APOSPC5172-100G APOSPC5172-250G APOSPC5172-500G
4-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle 98%
4-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Point d'ébullition: 86…87 °C/10mmHg
Point de fusion: 13…14 °C
Densité: 1.268 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042324
Numéro CAS: 2967-66-0