Imprimer
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5164-1G PC5164-5G
APOSPC5164-1GEA 71.2 EUR
APOSPC5164-1G APOSPC5164-5G
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Formule: C₇H₆ClF₃N₂
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00119550
Numéro CAS: 157590-59-5